Merck
Z185221
ダブルチップニードル
L 24 in., gauge 14
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122002
NACRES:
NB.03
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cadence Science
L
24 in.
ゲージ
14
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
偏っている先端と304 SS。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z185221-1EA4061832530727