Merck
HVLP07625
Millipore
デュラポア®メンブレンフィルター、0.45 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
物質
white PVDF filter
品質水準
特徴
hydrophilic
包装
pack of 25 filter
メーカー/製品名
Durapore®
フィルター径× 厚さ
76 mm × 125 μm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
保管温度
room temp
詳細
Durapore®メンブレンは、高い流速とハイスループット、低抽出物、広範な化学的適合性を提供します。親水性デュラポアメンブレンのタンパク質結合は、ナイロン、ニトロセルロース、またはPTFEメンブレンに比べてはるかに低いレベルです。
特長・利点:
  • お客様のアプリケーションニーズにお応えするために、複数の孔径(疎水性および親水性)を用意しています
  • デュラポアメンブレンフィルターは非常に低いタンパク質結合性を示し、サンプルとの相互作用を最小限に抑えつつ、最大の回収を可能にしています
フィルターコード:HVLP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
孔径0.45 μm、親水性PVDF、76 mmメンブレン、25枚入り
その他情報
使用方法:
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:一般的なラボろ過
  • 使用目的:生物学的汚染物質の保持または除去
  • 使用上の注意:孔径0.2 μm以下のメンブレンで液体をろ過滅菌することで、細菌、カビ、酵母などの生物学的汚染物質を効果的に除去できます。より大きな生物学的汚染物質を選択的に保持するためには、孔径0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いて汚染物質を保持し、微生物の増殖を支持して培養や分析行うことができます。
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany