安全性情報
HTS109RTA
Sigma-Aldrich
すぐに測定可能な 5-HT 2B セロトニン受容体凍結細胞
Human
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.76
product name
すぐに測定可能な 5-HT 2B セロトニン受容体凍結細胞,
由来生物
human
品質水準
メーカー/製品名
Ready-to-Assay
テクニック
calcium flux assay: suitable
NCBIアクセッション番号
検出方法
fluorometric
詳細
Millipore の既調製 GPCR 凍結細胞は、集中的な細胞培養を必要とせず、シンプルで迅速なカルシウムアッセイ用に設計されています。 Millipore は凍結条件を最適化することで、解凍後も高い生存率と機能性を持つ細胞を提供することができます。ユーザーは細胞を解凍し、培地に再懸濁し、細胞懸濁液をアッセイプレートに分注し、一晩かけて回復させた後、カルシウム応答を測定するだけです。
5-ヒドロキシトリプタミン(5-HT、一般にセロトニンとも呼ばれる)は、腸のエンテロクロマフィン細胞とセロトニン作動性神経末端で合成されます。 末梢では、5-HT は消化管運動、血小板凝集、血管収縮を媒介します。 睡眠、運動、知覚、覚醒、食欲など、中枢神経系の多くの機能が 5-HT の影響を受けています。 12 種類の GPCR ファミリーと 1 種類のイオ ンチャネルが、5-HT の生物学的作用を媒介しています (Hoyer et al., 1994)。 Gq/11 と結合して細胞内カルシウムを増加させる 5-HT2B 受容体は、ラット、マウス、ヒトの胚および成体の心血管組織、腸、脳に発現しています。 5-HT2B 受容体の役割が、フェンフルラミンに関連する心疾患において示唆されました(Fitzgerald et al., 2000)。Millipore のクローン化ヒト 5-HT2B 発現細胞株は、CHO を宿主として作製され、カルシウムシグナル伝達経路を介した機能的検出に必要な、細胞表面での高レベルな 組み換え 5-HT2B 発現をサポートします。したがって、この細胞株は、5-HT2B におけるアゴニスト、アンタゴニスト、調節因子をスクリーニングするための理想的なツールです。
細胞株の説明
  • GPCR 細胞株
  • 宿主細胞:CHO(チャイニーズハムスター卵巣細胞)
アプリケーション
カルシウムフラックス FLIPR アッセイ用ヒト 5-HT2B GPCR 凍結細胞。
生物化学的/生理学的作用
  • GPCR クラス:A
  • タンパク質標的:5-HT2B
  • Tターゲットサブファミリー:セロトニン
構成
パックには、1 バイアルあたり 1 mL のマイコプラズマフリー細胞が 2 本入っています。
培地成分 50 mL。
免責事項
本品には遺伝子組換え生物(GMO)が含まれています。
EU内でGMOは、欧州議会と欧州理事会の指令2001/18/ECおよび2009/41/EC、ならびに各加盟国における国内実施によって規制されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HTS109RTA:
試験成績書(COA)