安全性情報
HTS070M
Sigma-Aldrich
ChemiScreen 膜製剤
組換えヒト ETA エンドセリン受容体 A 型
Human ETA GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in Chem-1 cells
メーカー/製品名
ChemiScreen
Chemicon®
テクニック
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
ETA をコードする全長ヒト EDNRA cDNA
ペプチドのエンドセリンファミリーは、構成性および誘導性の両方の経路で、内皮細胞によって合成される強力な血管収縮薬です。 エンドセリンの生物学的作用は、ETA と ETB という 2 種類の GPCR によって媒介されます。ETA は平滑筋細胞上の支配的な受容体で あるため、in vivo におけるエンドセリンの血管収縮活性の主要な媒介物質です。 エンドセリン受容体は上皮や中枢神経系にも存在します(Davenport, 2002)。 Chemicon′の ETA 膜製剤は、当社独自の安定性組換え細胞株から作成された粗製膜製剤です。GPCR の表面発現が高レベルであるため、ETA とそのリガンドとの相互作用をスクリーニングするのに理想的な HTS ツールです。 この膜製剤は [125I]-エンドセリン-1 に対して 85 pM の Kd を示します。 2.5 または 10 ug/ウェルの ETA 膜製剤と 0.35 nM [125I]-エンドセリン-1 で、それぞれ 7 倍および 9 倍以上のシグナル/バックグラウンド比が得られました。
生物化学的/生理学的作用
タンパク質標的:ETA
品質
Bmax:1.23 pmol/mg
Kd: 85 pM
規格
インキュベーション条件
非結合 96-ウェルプレート内で、膜を放射性リガンドおよび非標識競合物質(試験濃度については図 1 および 2 を参照)と結合緩衝液中で混合し、1~2時間インキュベートします。ろ過の前に、GF/C 96 ウェルフィルタープレートを 0.33% ポリエチレンイミンで 30 分コーティングし、50 mM HEPES、pH7.4、0.5% BSA で洗浄します。 結合反応をフィルタープレートに移し、洗浄緩衝液で 3 回洗浄します(1 回の洗浄につき各ウェル 1 mL)。 プレートを乾燥させ、カウントします。
結合緩衝液:50 mM HEPES、pH 7.4、5 mM MgCl2、1 mM CaCl2、0.2% BSA、ろ過後、4°C で保存。
放射性リガンド:[125I] エンドセリン-1(Perkin Elmer#:NEX-259)
洗浄緩衝液:50 mM HEPES、pH 7.4、500 mM NaCl、0.1% BSA、ろ過後、4°Cで保存。.
各パッケージには、少なくとも 200 アッセイ(ユニット)分の膜が収められています。1 ユニットとは、0.35 nM の125I 標識エンドセリン-1 で 5 倍以上のシグナル:バックグラウンドが得られる膜の量を意味します。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
HTS070M:
試験成績書(COA)