HNDG3MAG-36K
MILLIPLEX® Human Neurodegenerative Disease Magnetic Bead Panel 3 - Neuroscience Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: BDNF, Cathepsin D, MPO, NCAM, PAI-1 (total), PDGF-AA, PDGF-AB/BB, RANTES, sICAM-1, sVCAM-1.
別名:
Human NeuroscienceProtein MultiplexAssay, Luminex® Human Neuroscience Panel, Millipore Human Neuroscience Immunoassay
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 108%
(RANTES)
accuracy: 108%
(sICAM-1)
accuracy: 111%
(Cathepsin D)
accuracy: 123%
(PDGF-AA)
accuracy: 137%
(PDGF-AB/BB)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(RANTES)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(BDNF)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(PAI-1 (total))
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(PDGF-AA)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(Cathepsin D)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(MPO)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(NCAM)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(PDGF-AB/BB)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(sICAM-1)
standard curve range: 61-250,000 pg/mL
(sVCAM-1)
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
Panel Type: Neuroscience
特異性
Cross-reactivity between the antibodies and any of the other analytes in this panel is non-detectable or negligible.
アプリケーション
- Analytes: BDNF, Cathepsin D, MPO, NCAM, PAI-1 (total), PDGF-AA, PDGF-AB/BB, RANTES, sICAM-1, sVCAM-1
- Recommended Sample type: Serum, plasma, or CSF
- Recommended Sample dilution: 1:100 diluted serum/plasma or neat CSF
- Assay Run Time: Overnight
- Research Category: Neuroscience
- Research Subcategory: Category Alzheimer′s Disease Nervous System Neurodegenerative Diseases
特徴および利点
包装
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Learn how multiplex detection of Alzheimer’s disease biomarkers, using the MILLIPLEX®Human Amyloid Beta and Tau Magnetic Bead Panel, allows for a different perspective on neurodegenerative disease research.
Neuroscience multiplex assays, such as MILLIPLEX® multiplex assays, enable simultaneous measurement of neuroscience-related biomarkers to gain a better picture of neurodegenerative diseases, neurological disorders, and neuropeptide/neurohormone signaling.