Merck
HIL18MAG-66K
Millipore
MILLIPLEX®ヒトIL-18シングルプレックス磁気ビーズキット
別名:
磁気ビーズアッセイ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
詳細
「サイトカイン」という用語は、正常および病的状態の両方で調節因子として機能して個々の細胞および組織の機能活性を調節する、さまざまな可溶性タンパク質およびペプチド群に対して一般的に使用されています。さらに、これらのタンパク質は、細胞間の直接相互作用を媒介し、細胞外環境で生じるプロセスを調節します。サイトカインは、より広範囲の標的細胞に作用する点でホルモンとは異なります。また、ホルモンとは異なり、特殊な腺で組織化された特殊な細胞では産生されません。サイトカイングループのタンパク質には、リンホカイン、インターフェロン、コロニー刺激因子、およびケモカインなどがあります。また、サイトカインやケモカインの研究は、免疫系とほとんどの抗原に対する多面的な応答、ならびに炎症性疾患、アレルギー反応、過敏性腸症候群(IBD)、敗血症、がんなどの病態を深く理解するうえで不可欠です。
MILLIPLEX® Human IL-18 Singleplexを用いれば、IL-18による治療の可能性とIL-18発現の調節に集中することができます。
Luminex® xMAP®プラットフォームは、理想的な速度と感度を得るために磁気ビーズイムノアッセイを採用し、複数の検体を同時に定量して、貴重なサンプル量を節約しつつ生産性を劇的に向上させています。
パネルタイプ:サイトカイン/ケモカイン
アプリケーション
  • 分析対象物:IL-18
  • 推奨されるサンプルの種類:血清、血漿、細胞培養上清
  • 推奨されるサンプル希釈液:未希釈の血清および血漿組織培養上清は、アッセイの前に適切な対照培地で希釈する必要がある場合があります。
  • アッセイ実行時間:一晩または2時間の一次インキュベーション。最善の結果を得るには、一晩インキュベーションすることをお勧めします。
  • 研究のカテゴリー:炎症・免疫
  • 研究のサブカテゴリー:肥満、代謝性疾患、炎症、自己免疫機構
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Chuanhai Cao et al.
Frontiers in aging neuroscience, 14, 829049-829049 (2022-05-20)
The immune system plays a critical role in the development and progression of Alzheimer's disease (AD). However, there is disagreement as to whether development/progression of AD involves an over-activation or an under-activation of the immune system. In either scenario, the
Gyoung Nyoun Kim et al.
PLoS pathogens, 17(12), e1010092-e1010092 (2021-12-17)
The development of safe and effective vaccines to prevent SARS-CoV-2 infections remains an urgent priority worldwide. We have used a recombinant vesicular stomatitis virus (rVSV)-based prime-boost immunization strategy to develop an effective COVID-19 vaccine candidate. We have constructed VSV genomes