Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
HF075MC5PK
Millipore
Hi-Flow Plus HF075 Membrane Cards
backing thickness 2 mil, filter W × L 6 cm × 30.1 cm, pack of 5 sheets
別名:
Hi-Flow Plus メンブレン 75, HF, Hi-Flow, イムノアッセイメンブレン, ニトロセルロースメンブレン, メンブレンカード, ラテラルフローメンブレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
包装
pack of 5 sheets
品質水準
パラメーター
75 sec/4 cm capillary flow rate
基材の厚み
2 mil
filter W × L
6 cm × 30.1 cm
関連するカテゴリー
詳細
Hi-Flow Plus メンブレンは、高度の安定性と性能が求められる迅速診断用ラテラルフローテストで使用するために設計、最適化されています。ラテラルフローテストは、血液、唾液、尿などの生物学的サンプルに含まれる抗体や抗原などの分析対象物の迅速かつ容易な検出/定量化を促進します。Hi-Flow Plus メンブレンは、このような用途に最適です。さまざまなキャピラリーフロー時間とバッキングオプションが用意されており、Hi-Flow Plus メンブレンを選択すると、アッセイのパフォーマンスが向上し、幅広いアッセイ設計要件を満たす柔軟性が得られます。Hi-Flow Plus 75(HF075)は、速度重視、サンプル豊富、感度が重視されないテストに適しています。この Hi-Flow Plus 75 サンプルパックには、プラスチックカードサポート上の Hi-Flow Plus 75 メンブレンで構成された 5 枚の組み立て済みメンブレンカードが含まれています。
アプリケーション
  • Hi-Flow Plus メンブレンは、感染症検査 (COVID-19、HIV、インフルエンザ、マラリア、性感染症など) をはじめ、 女性’の健康、バイオマーカー検出、乱用薬物検査、 医薬品開発、環境検査、農業用途、食品安全、製品品質検査、動物の健康など、 幅広いラテラルフローテスト用途に適した重要な原材料です。
  • 競合、サンドイッチ、マルチプレックス検出アッセイなど、 あらゆるラテラルフローテスト技術に 適しています。
  • 定性および定量の両方のテストタイプでの使用に最適化されており、 コロイド金ナノ粒子、染色/蛍光ミクロスフェアなどの ラテラルフロー検出器粒子と良好に 組み合わせることができます。
  • 血液、唾液、尿、鼻咽頭スワブ、汗など、幅広いサンプルマトリックスに存在する 分析対象物を検出するように設計された ラテラルフローテストでの使用に 適しています。
特徴および利点
特徴:
  • 安定したフローと表面化学、ロバストな製造プロセス。
  • ラテラルフローアプリケーション向けに最適化された独自の表面化学。
  • 高度の品質レベル: MQ400。
  • 数十年にわたるメンブレン製造経験を持つ信頼できるパートナーおよびブランド。
  • 高度の生産能力、高い在庫レベル、複数の製造ライン。
  • 便利なサンプルパックは、さまざまな形式でご利用いただけます。
  • 製造規模の数量をオンラインで購入でき、すぐに発送されます。
  • メルクは完全なソリューションを提供します。Hi-Flow Plus メンブレンのほか、ラテラルフローワークフロー全体にわたる原材料とアッセイ開発サービスも提供しています. https://www.sigmaaldrich.com/US/en/services/ivd-development-manufacturing/lateral-flow-services.
利点:
  • 安定した毛細管フロー時間とメンブレン厚。
  • 優れた表面形態により、メンブレン表面全体に試薬の安定かつ均一なフロー分布が可能になります。
  • シャープかつ強力、均一なテストおよびコントロールラインの形成。
  • ロット内およびロット間の安定性。
  • アッセイ感度の向上。
  • 優れた再現性。
  • ラテラルフローテストの製造収率の向上。
  • 迅速な納品とリードタイム。
  • 供給中断なし。
  • 優れた技術サポート。
法的情報
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
HF075MC5PK:
HF075MC100:
試験成績書(COA)