HCYP2MAG-62K
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel II - Immunology Multiplex Assay
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
別名:
Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 81-110%
sensitivity: 0.4-55.8 pg/mL
standard curve range: 1.0-100,000 pg/mL
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
The MILLIPLEX® Human Cytokine / Chemokine Panel II enables you to focus on the therapeutic potential of cytokines as well as the modulation of cytokine expression.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
特異性
There was no or negligible cross-reactivity between the antibodies and any of the other analytes in this panel.
アプリケーション
- Analytes: 6Ckine, BCA-1, CTACK, ENA-78, Eotaxin-2, Eotaxin-3, I-309, IL-16, IL-20, IL-21, IL-23, IL-28A, IL-33, LIF, MCP-2, MCP-4, MIP-1δ, SCF, SDF-1A+β, TARC, TPO, TRAIL, TSLP
- Recommended Sample type: Serum, plasma, cell culture supernatant
- Recommended Sample dilution: neat
- Assay Run Time: Overnight or two-hour primary incubation. For best results, an overnight incubation is recommended
- Research Category: Inflammation & Immunology
- Research Subcategory: Obesity, Metabolic Disorders, Inflammation & Autoimmune Mechanisms
特徴および利点
包装
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
MILLIPLEX®アッセイのような免疫学マルチプレックスアッセイにより、研究者は多くの免疫バイオマーカーを同時に測定することで、時間とリソースを節約することができます。これは、多くのアナライトが異なる経路で役割を果たす免疫学研究にとって、特に重要なことです。
See how MILLIPLEX® multiplex immunoassays offer researchers the ability to simultaneously quantitate a large number of human cytokines, chemokines, and growth factors, and detect human immunoglobulins against SARS-CoV-2 antigens, to better understand the immune response to COVID-19, including cytokine storm.