Merck
HCKP1-11K-PX17
Millipore
MILLIPLEX® Human Immuno-Oncology Checkpoint Protein Premixed 17-plex Panel 1 - 免疫学-腫瘍学マルチプレックスアッセイ
別名:
17-Plex Immuno-Oncology Kit, Human Checkpoint Protein Panel, Immuno-Oncology 17-Plex Panel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.77
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
保管温度
2-8°C
詳細
免疫チェックポイントタンパク質は免疫活性化の調節因子であり、免疫恒常性の維持と自己免疫の予防に重要な役割を果たし、癌の免疫逃避に関与しています。これらの免疫系分子は、免疫応答のアゴニスト(共刺激チェックポイント分子)としてもアンタゴニスト(共抑制チェックポイント分子)としても作用できます。CTLA-4やPD-L1などの抑制性免疫チェックポイントタンパク質を標的とする免疫チェックポイント阻害薬は、多くの悪性腫瘍の治療で抗腫瘍免疫応答を改善し生命を救うことによって、癌免疫療法において有効性を示しています。 免疫チェックポイントタンパク質は、免疫細胞および/または腫瘍細胞上で、活性化受容体または抑制性受容体として発現している可能性があります。多くの免疫チェックポイントタンパク質は、循環血中や腫瘍および腫瘍微小環境中で可溶型としても発現しており、癌を含むさまざまな疾患における免疫療法のバイオマーカー候補です。MILLIPLEX® Human Immuno-Oncology Checkpoint Protein Panel 1は、17プレックスキットであり、血清、血漿および組織培養上清サンプル中の以下のアナライトの同時定量に使用できます:BTLA(BおよびTリンパ球減衰因子)、CD27(表面抗原分類27)、CD28(表面抗原分類28)、CD40(表面抗原分類40)、CD80/B7-1(表面抗原分類80/B7-1)、CD86/B7-2 (表面抗原分類86/B7-2)、CTLA-4(細胞傷害性Tリンパ球関連タンパク質 4)、GITRL(受容体TNFRSF18/AITR/GITRのリガンド)、GITR(グルココルチコイド誘導TNFR関連タンパク質)、HVEM(ヘルペスウイルス侵入メディエーター)、ICOS(誘導性T細胞共刺激分子)、LAG-3(リンパ球活性化遺伝子3)、PD-L1(プログラム細胞死リガンド1)、PD-L2(プログラム細胞死リガンド2)、PD-1(プログラム細胞死タンパク質1)、TIM-3(T細胞イムノグロブリンおよびムチンドメイン含有-3)、TLR-2(Toll様受容体2)。
特異性
抗体とこのパネルに含まれる他のいずれかのアナライトとの交差反応性は、検出不能か、無視できる程度です。
アプリケーション
Human Immuno-Oncology Checkpoint Protein Panel 1のビーズをベースとしたマルチプレックスパネルでは、Luminex® xMAP 技術を用いて、ヒト血清、血漿、および細胞培養サンプル中の17種類の免疫チェックポイントタンパク質を同時分析できます。最適な感度を得るために、一晩(16~18時間)インキュベーションを行ってください。 血清および血漿サンプルは、アッセイバッファーで1:2希釈する必要があります(推奨)。 組織培養上清は、希釈せずそのままで、またはコントロール培地で適切に希釈して使用できます。 各ウェルには、25 μLのサンプル、標準品、またはコントロールが必要です。利用できるアナライト:BTLA、CD27、CD28、CD40、CD80/B7-1、CD86/B7-2、CTLA-4、GITR、GITRL、HVEM、ICOS、LAG-3、PD-1、PD-L1、PD-L2、TIM-3、TLR-2
包装
96-ウェルプレート
保管および安定性
キット成分は 2~8°Cで保存することをお勧めします。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
Jan Code
HCKP1-11K-PX17:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
新しいxMAP® Sheath Fluid PLUSの組成には、薬剤耐性菌の発生を抑制するために3種類の防腐剤が含まれています。MILLIPLEX®マルチプレックスアッセイにおける、従来のxMAP® Sheath Fluidと新しいxMAP® Sheath Fluid PLUSの性能比較をご覧ください。