HC5B9-140K
MILLIPLEX® Human Complement C5b-9 - Singleplex
別名:
Human complement multiplex kit, Luminex human complement immunoassay, Millipore human complement panel, Human membrane attack complex,, human MAC panel, Luminex human complement panel, terminal complement complex, MAC, membrane attack complex
About This Item
おすすめの製品
交差性
human
品質水準
パラメーター
25 μL sample volume (per well diluted sample)
assay range
recovery range: 100%
(same day assay)
recovery range: 120%
(overnight assay)
inter-assay cv: ≤15%
intra-assay cv: ≤15%
standard curve range: 0.6-450 ng/mL
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Research category : Inflammation & Immunology
Research sub-category : Inflammation & Autoimmune Mechanisms; Inflammation
特異性
アプリケーション
特徴および利点
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3