物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
詳細
47 mm diameter matched weight pairs, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 pairs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
包装
pkg of 50 pair
メーカー/製品名
MF-Millipore™
Millipore
パラメーター
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
150 μm
色
white
屈折率
n/D 1.51
マトリックス
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.45 μm pore size
79 % porosity
キャパシティ
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
泡立ち点
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
アプリケーション
- Clarification of aqueous solutions
- Particle removal
- Particle analysis
- Microbiology analysis
- Isolation of virus-like particles in wastewater
- Microplastics analysis grade water
- Nucleic acid binding, including eDNA
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
HAWP0470M:
試験成績書(COA)