Merck
HABG01300
Millipore
MF-Milliporeメンブレンフィルター 孔径0.45 µm 格子入り
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, black, gridded
別名:
MCEメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質水準
詳細
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
13 mm
フィルタ直径
13 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
2.5%
black
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.45 μm pore size
79 % porosity
キャパシティ
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
泡立ち点
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MF-Milliporeメンブレンフィルターは、酢酸セルロースと硝酸セルロースの生物学的に不活性な混合物であることから、分析および研究用途において最も広く使用されているメンブレンの1つとなっています。
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、標準的なMF-Milliporeフィルターと比べて湿潤剤の量が最小限で、水抽出可能成分が少なくなっています。
特長・利点:
- 生物学的および環境的モニタリング用途の多目的フィルター
- さまざまな孔径を取り揃えています。色:黒または白、表面の格子:ありまたはなし
- 酸化エチレン、ガンマ線照射、オートクレーブ滅菌法に適合
フィルターコード:HABG
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
アプリケーション
  • 蛍光細菌アッセイ
  • 粒子モニタリング
  • バイオアッセイ
  • 粒子モニタリング
  • マイクロプラスチック分析グレード水
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
HABG01300:
試験成績書(COA)