安全性情報
GF154
Sigma-Aldrich
Wnt-3a、リコンビナントマウス
The recombinant murine Wnt-3a protein is a monomeric glycoprotein containing 328 amino acid residues.
別名:
マウス Wnt-3a, 組み換え Wnt-3a
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
由来生物
mouse
品質水準
分子量
Mw 38.0-41.0 kDa
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 ng/μg endotoxin (1EU/μg)
入力
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
mouse ... WNT3A(22416)
詳細
リコンビナント・マウスWnt-3aは、328個のアミノ酸残基を含む単量体糖タンパク質です。マウスWnt-3aは、非還元条件下でSDS-PAGEにより解析すると、見かけの分子量約38.0~41.0 kDaで移動します。
Wnt-3aシグナル伝達は、幹細胞の分化制御に関与していることが示唆されています。Wntタンパク質は、低比重リポ蛋白受容体関連タンパク質ファミリー(LRP-5または-6)の共受容体、またはRyk非定型受容体チロシンキナーゼとともに、Frizzledファミリーの受容体に結合します。Wntタンパク質は、胚形成時に細胞間相互作用を調節し、より具体的には中胚葉の分化と骨形成を調節することが示されています。Wntタンパク質はまた、成体幹細胞の調節において推定上の役割を有することも示されています。
製品の起源:完全長Wnt3aを発現するマウスL細胞。
アプリケーション
リコンビナント・マウスWnt-3aタンパク質は、328個のアミノ酸残基を含む単量体糖タンパク質です。
研究のカテゴリー
幹細胞研究
関連事項
先発品:GF160
物理的形状
PBSを含む溶液と1.0% CHAPSバッファーを用いて凍結乾燥済み。
保管および安定性
凍結乾燥品は受領日から最長6か月、-20°Cで保存できます。滅菌水で、100 µg/mLの濃度に再懸濁します。溶解したWnt3aは1回に使用する量に小分けして-80°Cで最長3か月保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。輸送中に製品が多少飛散することがあります。溶解前に硬い表面にバイアルを静かにテープでとめることが推奨されます。
アナリシスノート
比活性:Wnt3aタンパク質は、TCF/LEFルシフェラーゼレポーターによって決定される生物活性を有することが示されています。 この作用のED50は通常<250 ng/mLです。用途によって最適濃度を決定する必要があります。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
GF154:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.