安全性情報
GF141
Sigma-Aldrich
幹細胞因子タンパク質、組換えマウス
The Stem Cell Factor (SCF) Protein, Recombinant mouse, is a hematopoietic growth factor that exerts its activity at the early stages of hematopoiesis.
別名:
SCF, Mast Cell Growth Factor, MGF, c-kit Ligand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>98% (SDS-PAGE)
比活性
≥1x10e5 U/mg
メーカー/製品名
Chemicon®
不純物
<0.1 ng/μg Endotoxin (of SCF)
入力
sample type hematopoietic stem cell(s)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
mouse ... KITLG(17311)
詳細
幹細胞因子(SCF)は、造血の初期段階で活性を発揮する造血成長因子です。 SCF は骨髄培養における骨髄系、赤血球系、リンパ系前駆細胞の増殖を刺激し、コロニー刺激因子と相乗的に作用することが示されています。 ヒト SCF は、164 個のアミノ酸残基を有する 18.3 kDa のタンパク質です。
製品供給源:E. coli(大腸菌)
アプリケーション
一般的な in vitro アプリケーションの濃度範囲は 1.0 ~ 100 ng/mL です。 最適な作業用希釈倍率は、ご自身で決定してください。
幹細胞因子(SCF)タンパク質(遺伝子組換えマウス)は、造血の初期段階で活性を発揮する造血成長因子です。
関連事項
先発品:GF049
物理的形状
10 mM リン酸ナトリウム(pH 6.5、保存剤無添加)由来の凍結乾燥タンパク質。
保管および安定性
凍結乾燥粉末は室温で安定ですが、-20°C で受領日より 12 ヵ月間保存するのが最適です。 短時間遠心した後、0.1~1.0 mg/mLの濃度になるよう無菌水で溶解してください。この溶液を他のバッファーで希釈し、4°Cで1週間、または後日使用する場合は-20°Cで保存することができます。溶解したマウス SCFは、作業用アリコート中で、-20°C で最長 6 か月保存できます。 凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
アナリシスノート
比活性:マウス SCF は標準物質と比較して生物学的活性を示します。ヒト TF-1 細胞株の増殖の用量依存的刺激によって判定される ED(50) は ≤ 10 ng/mL です。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
GF141:
試験成績書(COA)