FR180380624
Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
F1-EU-030 FluoEU COOH PS 1%, Red Fluorescent carboxylated microspheres 300nm, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
別名:
Detector Particles, Fluorescent Beads
包装
bottle of 10-1000 mL (dark bottle)
メーカー/製品名
Estapor®
濃度
1% solids
テクニック
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
色
fluorescent red
Matrix
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
ビーズ直径
0.270-0.330 μm±<5%
キャパシティ
200-500 μeq/g surface charge density
λmax
350 nm (Emission at 613 nm)
官能基
carboxylic acid (COOH)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
FR180380624-10:
FR180380624-01:
80380624-0100-P:
FR180380624-1:
FR180380624-1000:
FR180380624-VAR:
FR180380624:
80380624-0010-P:
FR180380624-100:
80380624-1000-P:
試験成績書(COA)