物質
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
品質水準
組成
Iron Content, 55.0-65.0%
メーカー/製品名
Estapor®
包装
bottle of 10ml-10L
濃度
10% solids
テクニック
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
色
brown
マトリックス
polymeric polystyrene/divinylbenzene
ビーズ直径
0.70-1.30 μm
キャパシティ
50-250 μeq/g surface charge density
官能基
carboxylic acid (COOH)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
FR123711081-1000:
FR123711081-05:
KR223711081:
FR123711081-100:
FR123711081-VAR:
FR123711081:
FR123711081-1:
FR123711081-10:
試験成績書(COA)