主要文書
EZSH0SBB2
Millipore
EZ-Stream®ポンプ用ホースバーブ
To replace IN and OUT original hose barbs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116500
NACRES:
NB.79
詳細
hose barb adapter
特徴
repair kit
包装
pkg of 2 numbers
メーカー/製品名
EZ-Stream®
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with EZ-Stream®
詳細
ホースバーブは、元の部品が破損した場合やEZ-Stream®真空ポンプに漏れが生じた場合の元の部品の交換用であり、適切なチューブ接続を保証します。EZ-Stream®真空ポンプは、コンパクトなデザインの液体輸送ポンプであり、ワークベンチ上での使用にも層流フード内での使用にも最適です。インレットおよびアウトレットチューブに接続された部品を交換するために、2つのホースバーブと2つのO-リングが含まれています。
アプリケーション
ホースバーブは、ビール、乳製品、ボトル入りの水、医薬品、ソフトドリンク、サイダー、スポーツドリンク、ワインの微生物分析に使用されるEZ-Stream®ポンプの適切なチューブ接続を保証します。
構成
  • ホースバーブ2個
  • O-リング2個
法的情報
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany