製品名
Human Total Proinsulin ELISA, This Human Total Proinsulin ELISA is used to measure & quantify Proinsulin levels in Metabolism & Endocrine & Cell Signaling research.
品質水準
交差性
human
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 88-103%
linearity: 84-120%
sensitivity: 0.5 pM
standard curve range: 2-200 pM
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
その他情報
Obesity
Metabolic Disorders
Research Category
Metabolism
20 μL sample volume 3 hour assay, room temperature
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials