物質
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
品質水準
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
メーカー/製品名
EZ-Pak®
フィルタ直径
50 mm
マトリックス
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type bottled water
sample type beer
sample type soft drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type wine
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
輸送温度
ambient
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
EZHABG504:
試験成績書(COA)