Merck
すべての画像(4)
Key Documents
EZFITMHTA3
Millipore
EZ-Fit®マニホールドろ過ヘッド
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, For use with EZ-Fit® filtration units, 3 units, pkg of 3 unit
別名:
EZ-Fit®マニホールドろ過ヘッド, ろ過ヘッド, バイオバーデン用途、マニホールド用ろ過ヘッド, マニホールドヘッド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
316L stainless steel
滅菌適合性
autoclavable compatible
包装
pkg of 3 unit
メーカー/製品名
EZ-Fit®
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EZ-Fit®マニホールドろ過ヘッドは、ろ過プロセス中にEZ-Fit®ファネルを保持するように設計されたEZ-Fit®ろ過システムに不可欠なパーツです。マニホールドヘッドはオートクレーブ可能で、解体が簡単にできるため、バイオフィルム形成の可能性は低くなっています。シリコン製Oリングで、ヘッドをEZ-Fit®マニホールドシステムに正しく合わせることができます。
アプリケーション
EZ-Fit®マニホールドろ過ヘッドは、通常のろ過プロセスでEZ-Fit®ファネルを保持するために使用されます。この装置を用いて、さまざまな産業の原材料、製造工程中および最終製品の液体サンプルを検査できます。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany