製品名
Human Amyloid β42 Brain ELISA, This Human Amyloid β42 Brain ELISA is used to measure & quantify Amyloid β42 levels in Neuroscience research.
品質水準
交差性
human
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 8 pg/mL
(lowest level of Amyloid β1-42 standard; 50 μL sample size)
standard curve range: 16-500 pg/mL
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type tissue/cellular lysate
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... APP(351)
詳細
特異性
アプリケーション
ニューロサイエンス
アルツハイマー病
保管および安定性
その他情報
免責事項
推奨
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials