Merck
EZABNZ-180K
Millipore
エンドヌクレアーゼ Serratia marcescens(セラチア菌)由来
別名:
Endonuclease from Serratia marcescens, ELISA for the detection of Endonuclease A from Serriatta marcescens
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
由来生物
Serratia marcescens
品質水準
詳細
96 well
パラメーター
50 μL
assay range
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 15.6-1000 pg/mL
inter-assay cv: <15%
テクニック
ELISA: suitable
入力
cell culture supernatant
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ELISA for the specific detection of Benzonase® Nuclease (Endonuclease A from S.marcescens).
アプリケーション
96 stripwell formatt ELISA
タンパク質サンプルから核酸を除去する際に使用します。
生物化学的/生理学的作用
未変性または熱変性のDNA, RNAを分解します。
特徴および利点
Detects Benzonase® Nuclease using a pair of specifc monoclonal antibodies in a capture ELISA formatt. Results are determined spectrophotometrically using a Benzonase® standard curve. The assay range is 15.6-1000pg ml, with an LLOQ of 15.6pg (%CV/%Recovery <20%).
法的情報
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany