Merck
EX0282
Supelco
Ethanol (denatured)
≥95.0%, APHA: ≤20
別名:
Alcohol, Ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6O
CAS番号:
分子量:
46.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
product name
Ethyl Alcohol, 95% denatured, special
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
組成
ethanol, 84.0-86.0%
ethyl acetate, 4-5%
methanol, 3-4%
water, 7-10%
APHA: ≤20
転移温度
flash point 11.7 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
EX0282-8 is packaged in poly coated glass bottles
アナリシスノート
Assay (Ethanol): 84.0-86.0%
Assay (Ethyl acetate): 4-5%
Assay (Methanol): 3-4%
Assay (Water): 7-10%
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.1 °F
引火点(℃)
11.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
EX0282-3:
EX0282-8:
EX0282-901:
試験成績書(COA)