Merck
EX0280
Supelco
Ethanol (denatured)
≥95.0%, APHA: ≤10
別名:
Alcohol, Ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6O
CAS番号:
分子量:
46.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
product name
Ethyl Alcohol, 95% denatured
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
組成
ethanol, 86.0-89.0%
ethyl acetate, 1-2%
methanol, 3.0-5.0%
water, 6-8%
不純物
≤0.005% Acidity (as acetic acid)
APHA: ≤10
転移温度
flash point 13.9 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
95% denatured
物理的形状
100 volumes SD Alcohol #1 (100 volumes Ethanol, 5 volumes Methanol)
アナリシスノート
Acidity (as acetic acid)0.005% maxAssay (Ethanol)86.0-89.0%Assay (Ethyl acetate)1-2%Assay (Methanol)3-5%Assay (Water)6-8%Color (APHA)10 maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardNonvolatile residue0.0025% maxSpecific Gravity at 20/20°C0.809-0.813
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.0 °F
引火点(℃)
13.9 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
EX0280-30:
EX0280-901:
MC0511-901:
EX0280-1:
EX0280.901:
EX0280-3:
試験成績書(COA)