Merck
EX0240
Supelco
酢酸エチル
for extraction, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
EtOAc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOC2H5
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
506104
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
205-500-4
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
グレード
ACS reagent
for extraction
reagent grade
品質水準
認証
meets USP/NF
蒸気密度
3 (20 °C, vs air)
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
詳細
for analytical purposes
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.0009 meq/g Titrable acid
≤0.2% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤0.003%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
転移温度
flash point -4 °C
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
EX0240P-4 is packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
アナリシスノート
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.003% max
Form: Clear liquid
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Titrable acid: 0.0009meq/g max
Water (H2O): 0.2% max
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SA319902-18L:
EX0240-5:
EX0240DG-38:
EX0240OM-40:
EX0240LY-31:
MC0514-901:
EX0240-38:
MC0512-901:
US1EX0240CF37:
US1EX0240LY31:
EX0240-3:
EX0240-20:
EX0240CF-39:
EX0240-6:
EX0240OM-38:
EX0240-37:
EX0240-31:
EX0240GV-39:
EX0240CF-38:
US1EX0240/38:
EX0240LY-NS20:
US1EX0240GN-38SK:
US1EX0240LY/NS20:
EX0240.901:
EX024CF-38:
EX0240GN-38SK:
EX0240-901:
SA319902-200L:
EX0240CA-40:
EX0240P-4:
319902-901:
EX0240FB-37:
EX0240GE-38:
EX0240-9:
US1EX0240CA40:
US1EX0240/37:
US1EX0240OM38:
US1EX0240DG/38:
EX0240CF-37:
US1EX0240D/30:
US1EX0240CF39:
試験成績書(COA)