Merck
EX0185
Supelco
Diethyl ether
≥98.0% ethanol basis (diethyl ether), Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
エチルエーテル, エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2O
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-467-2
アッセイ:
≥98.0% ethanol basis (diethyl ether)
bp:
34.6 °C (lit.)
蒸気圧:
587 hPa ( 20 °C)
製品名
ジエチルエーテル, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
認証
meets USP/NF
品質水準
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
587 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0% ethanol basis (diethyl ether)
フォーム
liquid
自己発火温度
320 °F
シェルフライフ
24 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
36.5 %
不純物
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.001% Carbonyl (as HCHO)
≤0.5% Water (H2O)
≤1 ppm Peroxide (as H2O2)
1-3% Alcohol (C2H5OH)
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
転移温度
flash point -40 °C
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
2-25°C
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Expiration dateExp 24 months from mfg dateAlcohol (C2H5OH)1-3%Assay (Et2O + EtOH)98.0% minCarbonyl (as HCHO)0.001% maxColor (APHA)10 maxDensity at 20°C0.714-0.718g/mlEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidPeroxide (as H2O2)*1ppm maxTitrable acid0.0002meq/g maxWater (H2O)0.5% max
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
EX0185-4:
1.07062-901:
EX0185-3:
EX0185-901:
EX0185-8:
EX0185-5:
EX0185-9:
EX0185-6:
試験成績書(COA)