Merck
ET12/2-3D0
Millipore
NovaSeptum® GOトリクランプホルダー、1ポート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104105
物質
303 stainless steel nut (locking nut and tool)
polysulfone ring(s) (safety ring )
品質水準
製品種目
NovaSeptum® GO
特徴
autoclavable
パラメーター
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
アプリケーション
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
保管温度
room temp
詳細
NovaSeptum® GO TCホルダーは、NovaSeptum® GOサンプリングユニットと使うように設計されています。ホルダーもTCに適合するように作られています。最適な滅菌溶液を得るには、ホルダーをNovAseptic® コネクターと併用してください。
デバイスの構成:滅菌サンプリングコネクター
特異性
NovaSeptum® GOサンプリングホルダーは、幅広いアプリケーションに対応した直径2 mmのニードルサイズと併用するように設計されています。保護を強化するため、ホルダーをNovaSeptum® GOセキュリティタグ(ENSTAG)を併用して誤作動を予防できます。品質保証書は各箱に同梱されています。
アプリケーション
ET12/2-3D0(1 shot, 1 unit per box)
無菌試験、発熱性物質試験、エンドトキシン試験、科学分析、pH分析、および培養のアプリケーション
構成
  • マガジン:ガラス繊維強化ポリスルホン(PSU)
  • セーフティーリング:PSU
  • ロッキングナット・ツール:SS2346, ASTM® 303に準拠したステンレススチール
  • ロッキングタグ:ポリアミド/ステンレススチール
  • 接液面材:316L EN 1.4435, ASME SA 479/ASTM® A 479, EN 10 272に準拠したステンレススチール
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany