Merck
EMS0008
Sigma-Aldrich
LysargiNase
suitable for peptide or protein digestion insolution or in gel
別名:
LysargiNase mirrors trypsin for protein C-terminal and methylation-site identification
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105331
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
形状
solid
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
LysargiNaseは、好熱性古細菌であるメタノサルキナ属(Mycobacterium acetivorans)にみられるメタロプロテイナーゼです。 タンパク質のリジン残基とアルギニン残基の前で特異的に切断します。 この切断によって得られるペプチドの分子量はトリプシンペプチドと類似していますが、N末端にリジンまたはアルギニン残基を含むペプチドは、bイオン優位のスペクトルによって断片化できます。 このため、プロテインC末端ペプチドの同定といくつかのアルギニンに富むリン酸化部位の特定が改善される可能性があります。 トリプシンとは異なり、LysargiNase切断はメチル化リジンおよびアルギニンでも起こるため、これらのエピジェネティックな修飾の検出が可能になっています。
LysargiNaseは、溶液中またはゲル中のペプチドまたはタンパク質消化に適しています。
アプリケーション
LysargiNaseは、溶液中またはゲル中のペプチドまたはタンパク質消化に適しています。
LysargiNaseは、溶液中またはゲル中のペプチドまたはタンパク質消化に適しています。 本品は5 mM TCEP、5%メタノール、5%アセトニトリル、0.8 M尿素、0.1% RapiGest、1%デオキシコール酸塩、0.2% SDS、1% NP-40を含むさまざまな溶媒条件下で活性を示します。 55°C(pH 6~9)まで活性があります。LysargiNaseは、1,10-フェナントロリン、EDTA、その他のカルシウム、亜鉛キレート剤によって可逆的に阻害されます。 ペプチドまたはタンパク質の消化では、酵素:基質の比を1:100~1:20(w/w)にすることが推奨されます。
構成
各バイアルには、大腸菌で遺伝子組換え発現を行い、バッファーから凍結乾燥したLysargiNase 20 µgが含まれています。
物理的形状
各バイアルには、大腸菌で遺伝子組換え発現を行い、バッファーから凍結乾燥したLysargiNase 20 µgが含まれています。 20 µLの水に溶解すると、本酵素は50 mM HEPES、5 mM CaCl2溶液(pH 7.5)となります。
保管および安定性
凍結乾燥品は、-20°Cで最長2年間保存できます。溶解後、未使用のものは小分けにして冷凍庫で保存できます。 凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
EMS0008:
試験成績書(COA)