Merck
EFAAW10BS
Millipore
-Fit® filtrationユニット、吸収パットなし
pore size 0.8 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
別名:
バイオバーデン試験用の格子入り混合セルロースエステルメンブレン製メンブレンろ過デバイス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
品質水準
認証
ISO 7004
無菌性
electron beam irradiated
特徴
ready-to-use
メーカー/製品名
EZ-Fit®
包装
pkg of Bulk packaging with protective bag
フィルタサイズ
47 mm
漏斗容量
100 mL
容量
100 mL
ポアサイズ
0.8 μm pore size
入力
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with EZ-Fit® System
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
輸送温度
ambient
詳細
EZ-FIT® ろ過ユニットは単回使用のろ過デバイスで、ピンク色のベースに白色格子付き混合セルロースエステル(MCE)メンブレンで作られています。微生物分析のリスクにさらされることなく、安全かつ迅速に膜ろ過を行うことができます。
ろ過ユニットは電子ビーム照射され、通気口付きの蓋がろ過中ずっとサンプルを覆い、360° リムが膜転送中に鉗子が膜ろ過領域に誤って触れるのを防ぎ、サンプルを汚染から保護しながら信頼性の高い微生物計数結果を保証します。
EZ-FIT® Azure 機能により、透明な漏斗と全周充填レベルインジケーターによりどの角度からでも簡単に充填できる EZ-FIT® ろ過ユニットがさらに人間工学的で便利になります。革新的なファネルアセンブリデザインにより、メンブレンのリークとサンプルバイパスはすべて防止されます。
ろ過ユニットは国際基準に適合して、サンプル残量を最小限に抑えます。ユニットは積み重ね可能なため、作業エリアを節約できます。この使い捨てデバイスは、専用の EZ-Fit® ろ過ヘッドを備えた EZ-Fit® マニホールドに固定する設計となっています。
アプリケーション
EZ-FIT®ろ過ユニットは、製造工程サンプルや最終製品サンプル(飲料、医薬品、および水)などの液体サンプル中の酵母およびカビを検出するために使用されます。また、産業QCや水のモニタリングにも使用されます。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany