蒸気密度
4.23 (vs air)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
bp
217 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(O)c1C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
QWBBPBRQALCEIZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Removal of phenolic compounds from aqueous solutions using poly (styrene-co-divinylbenzene) functionalized with aminophosphonic acid: This research explores the effectiveness of specific polymer adsorbents in removing 2,3-dimethylphenol from water (CM Davidescu et al., 2014).
- Adsorption of phenol or phenol derivatives onto styrene-1%(15%) divinylbenzene polymeric adsorbents functionalized with aminopropyl (benzyl) phosphonic: Focuses on the removal of 2,3-dimethylphenol from aqueous solutions, highlighting the efficiency of newly developed adsorbents (R Ardelean et al., 2016).
- Carpe diene! Europium-catalyzed and rearrangements of aryl-pentadienyl ethers: Describes a study where 2,3-dimethylphenol was used to test the catalytic properties of Europium in organic reactions (M Kaiser et al., 2023).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D174009-5G:
D174009-VAR:
D174009-BULK:
D174009-100G:
D174009-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック