Merck
E511-10014
Millipore
NovaSeptum® GOトランスファーユニット
sterile; β-irradiated, Tube Application; Luer; 500 mm; TPE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104105
物質
316 stainless steel cannula
C-Flex tubing
TPE tubing
polyester body
silicone septum (platinum-cured)
silicone tubing
品質水準
認証
according to ISO 11137 (sterilization)
according to ISO 146441
meets USP 88 Biological Reactivity (all component materials)
無菌性
sterile; β-irradiated
製品種目
NovaSeptum® GO
特徴
autoclavable: no
パラメーター
-20-50 °C temp. range (-4-122 °F)
0.50 bar max. pressure (7.25 psi)
不純物
<2.15 EU/device bacterial endotoxins (LAL test)
フィッティング
female Luer-Lok® outlet (3-piece)
male Luer-Lok® outlet (3-piece)
outlet (injection site)
アプリケーション
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NovaSeptum® GOトランスファーユニットは移送用です。2 mmニードル付きで提供しています。必ずNovaSeptum® GOホルダーを併用してください。トランスファーユニットは、さまざまなチューブ材でご提供しています(熱可塑性、シリコーン、およびC-Flex®)。
デバイス構成:シングルユニット、トランスファーチューブセット
アプリケーション
重要性の低いアプリケーション
サンプリング
包装
500mm TPEチューブ、1箱50個入り
構成
  • セプタム:プラチナ硬化シリコーン
  • 本体:ポリエステル
  • カニューレ:ASTM® 316 Lステンレススチール
  • チューブ:熱可塑性エラストマー(TPE)、シリコーン、またはC-Flex® チューブ
  • 出口チューブ:3ピースルアーロック®(オス、メス、インジェクションサイト)
調製ノート
ユニットでは、製造過程で定期的に完全性試験を実施しています。
水溶性抽出物は、Limulus Amebocyte Lysate (LAL) 試験により< 2.15 EU/デバイスです。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany