Merck
DX0837
Supelco
ジクロロメタン
OmniSolv® HR-GC
別名:
塩化メチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2Cl2
CAS番号:
分子量:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
200-838-9
アッセイ:
≥99.9% (GC)
テクニック:
gas chromatography (GC): suitable
bp:
39.8-40 °C (lit.)
蒸気圧:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
蒸気密度
2.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
1223 °F
expl. lim.
22 %
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
蒸発残留物質
≤1 ppm
APHA: ≤5
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
OmniSolv® HR-GC
Stabilized with an alkene.
アナリシスノート
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.9% minCap. ECD responsive substances as PCNB (peak)2ng/L maxCap. ECD responsive substances as PCNB (total)20ng/L maxCap. FID responsive substances as decane (peak)1µg/L maxCap. FID responsive substances as decane (total)10µg/L maxColor (APHA)5 maxEvaporation residue1ppm maxFree halogensPasses testTitrable acid0.2µeq/g maxWater (H2O)0.01% max
Evaporation Number: 1.9
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
US1DX0837TE38S:
US1DX0837CI/39:
DX0837-39:
DX0837-901:
DX0837-1:
US1DX0837CT/38:
US1DX0837CT/39:
DX0837EG-38:
DX0837TE-38S:
DX0837CT-39:
DX0837CI-39:
DX0837EG-39:
DX0837CT-38:
US1DX0837/39:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2