Merck
DX0800
Supelco
1,2-ジクロロエタン
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
エチレンクロリド, エチレンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH2Cl
CAS番号:
分子量:
98.96
Beilstein:
605264
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
203-458-1
アッセイ:
≥99% (GC)
bp:
83 °C (lit.)
蒸気圧:
87 mmHg ( 25 °C)
蒸気密度
3.4 (20 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
87 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
775 °F
expl. lim.
15.6 %
不純物
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.03% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤0.002%
clearAPHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
転移温度
flash point 13 °C
溶解性
7.9 g/L
密度
1.25 g/cm3 at 20  °C
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI Key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Green Catalytic Synthesis of Ethylenediamine from Ethylene Glycol and Monoethanolamine: A Review: This review details a green synthesis method using 1,2-dichloroethane, enhancing the sustainability of chemical processes in academia and industrial applications (Wu and An, 2024).
  • The complete degradation of 1,2-dichloroethane in Escherichia coli by metabolic engineering: This study demonstrates a biotechnological approach to degrade 1,2-dichloroethane, reducing environmental impact, relevant for both academia and biotechnological industries (Deng et al., 2024).
  • Characteristics of Volatile Organic Compounds Emitted from Airport Sources and Their Effects on Ozone Production: Investigates the role of 1,2-dichloroethane among other VOCs in environmental pollution and ozone formation, crucial for environmental research and regulations (Chen et al., 2024).
アナリシスノート
Appearance: Clear
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Water (H2O): 0.03% max
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
DX0800-2:
DX0800-3:
DX0800-901:
DX0800-5:
DX0800-30:
試験成績書(COA)