Merck
DX0145
Sigma-Aldrich
D-(+)-グルコース
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
デキストロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724615
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
EC Index Number:
200-075-1
フォーム
solid
white
mp
150-152 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GR ACS Dextrose, Anhydrous
DX0145-3 2.5kg Poly Bottle
アプリケーション
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Appearance (description)powderAppearance of solutionpasses testChloride (Cl)0.01% maxColorWhiteHeavy metals (as Pb)0.0005% maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)0.0005% maxLoss on drying0.2% maxSpecific rotation [a]25/D (10%, water)+52.5-+53.0degreesStarchpasses testSulfate and sulfite (as SO4)0.005% maxSulfated ash0.02% maxTitratable free acid0.002meq/g max
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
DX0145-3:
DX0145-11:
DX0145-1:
DX0145-5:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5