安全性情報
DX0013
Supelco
Desiccant
別名:
Amorphous Silica, Phosphorous Silica
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
フォーム
beads
サイズ
8 mesh
white
保管温度
room temp
アプリケーション
non-indicating, 8 mesh t.h.e.
アナリシスノート
Color:Clear white
Form:Beads
Mesh size (8 and finer):80% min
Moisture absorption capacity:30% min
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
DX0013-1:
試験成績書(COA)