主要文書
DRUM0200L01
Millipore
Mobius®ポリエチレンドラム
200L used with 3D bag assembly
別名:
Mobius®ポリエチレンドラム、200 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
品質水準
パラメーター
200 L sample volume
直径
56.90 cm (22.40 in.)
重量
9.98 kg (22 lb)
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany