Merck
CX1059
Supelco
クロロホルム
OmniSolv®
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL番号:
UNSPSCコード:
51272501
EC Index Number:
200-663-8
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.8% chloroform + ethanol basis
フォーム
liquid
含みます
0.5-1 % (v/v) ethanol as stabilizer
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
蒸発残留物質
≤1 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
溶解性
8.7 g/L
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤245 nm
UV吸収
λ: 245 nm Amax: ≤1.00
λ: 255 nm Amax: ≤0.15
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.02
λ: 290 nm Amax: ≤0.01
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
OmniSolv®
Stabilized with Ethanol.
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (CHCl3 + C2H5OH)99.8% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEthanol0.5-1.0%(v/v)Evaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.2µeq/g maxUV Abs. at 245 nm1.00AU maxUV Abs. at 255 nm0.15AU maxUV Abs. at 260 nm0.05AU maxUV Abs. at 270 nm0.02AU maxUV Abs. at 290 nm0.01AU maxUV Cut-off245nm maxWater (H2O)0.01% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650471-901:
SA650471-4X4L:
CX1059-6:
SA650471-6X1L:
SA650471-4L:
SA650471-1L:
CX1059-1:
CX1059-901:
試験成績書(COA)