Merck
CUP0300
Millipore
Cogent® µScale TFF system 100–240 VAC, 50–60 Hz
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
AC/DC入力
100 V / 240 V, 50-60 Hz
物質
316L stainless steel holder (filter)
PTFE stir bar(s)
Tygon® PVC tubing
plastic tubing (GORE STA-PURE (platinum-cured silicone expanded PTFE))
polycarbonate valve (vent)
polypropylene fitting (Luer)
polysulfone flow cell
silicone O-ring (for vent)
silicone O-ring
titanium sensor (pressure)
特徴
holdup volume< 3 mL (excluding cassette)
メーカー/製品名
Cogent®
パラメーター
0-5.5 bar max. inlet pressure (0-80 psi)
0.02-0.33 L/min flow rate
1 L sample volume
16 mL min. working volume
4-25 °C temperature
H
62 cm (24.40 in.)
W
41 cm (16.14 in.)
depth
48 cm (18.89 in.)
ろ過面積
0.005-0.0264 m2
重量
30 kg (66 lb)with holder
構成
タンク、ペリコン(Pellicon)ホルダー、チュービングアッセンブリ及びセンサー一式
規格
Cogent μScaleシステムは、低電圧指令(Low Voltage Directive)73/23/EEC及びEMC指令(EMC Directive)89/336/EECの要件を満たしており、CEマークを取得しています。
法的情報
COGENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.