主要文書
CT25N11HH1
Millipore
Polygard® CT Small Scale Capsule Filter
pore size 25.0 μm, cartridge nominal length 4.6 in. (11.8 cm)
別名:
Polygard® CT Small Scale Capsule Filter 25.0 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene seal
polypropylene vent cap
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Polygard
L
11.8 cm (4.6 in.)
外径
8.8 cm (3.5 in.)
88 mm
カートリッジの長さ(公称)
4.6 in. (11.8 cm)
ポアサイズ
25.0 μm nominal pore size
25.0 μm pore size
入力
sample type soft drink
sample type liquid
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type wine
cultured stem cell(s)
sample type bottled water
sample type beer
フィッティング
1/4 in. inlet/outlet hose barb
アプリケーション
industrial qc (product testing)
sample preparation
輸送温度
ambient
詳細
Device Configuration: カプセル
法的情報
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany