Key Documents
CT25F4025
Millipore
Polygard® CT Cartridge Filter
pore size 25.0 μm, cartridge nominal length 40 in. (100 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
別名:
Polygard-CT Cartridge Filter 40 in. 25 μm Code F Reinforced Core
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
glass fiber-reinforced polypropylene
polyester support
polyethylene seal
polypropylene
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Polygard
パラメーター
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
カートリッジの長さ(公称)
40 in. (100 cm)
直径
7.0 cm (2.75 in.)
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
ポアサイズ
25.0 μm nominal pore size
25.0 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code F (double open end w/flat gaskets)
詳細
Device Configuration: カートリッジ
法的情報
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany