Merck
CSA001
Sigma-Aldrich
Rho関連キナーゼ(ROCK)活性アッセイ
This Rho-associated Protein Kinase (ROCK) Activity Assay Kit is an enzyme immunoassay for detection of the active ROCK & DMPK family kinases.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
activity assay: suitable
検出方法
colorimetric
輸送温度
ambient
詳細
はじめに:
Rhoファミリーの低分子量GTPアーゼタンパク質は、細胞運動、細胞増殖、アポトーシスなどのいくつかの細胞挙動の重要な調節因子です。それらは、軸索伸長から食作用およびがん細胞浸潤まで、アクチン細胞骨格および/または微小管ネットワークを含む多くの運動応答において中心的役割を果たしています。さらに、細胞周期の進行や分化細胞応答につながる遺伝子発現の変化にも関与しています。Rhoはリゾホスファチジン酸(LPA)などの細胞外シグナルによって活性化されます。Rhoの作用は下流のRhoエフェクターによって媒介されます。そうしたエフェクターの1つがRho関連プロテインキナーゼ(ROCK)です。以下の2つのROCKアイソフォームが同定されています:ROCK-I(別名:ROKβ)およびROCK-II(別名:RhoキナーゼおよびROKα)ROCKはRhoシグナル伝達を媒介し、アクチンフィラメントの集合と収縮性に寄与するいくつかの基質のリン酸化を介してアクチン細胞骨格を再編成しています。
ROCKは、トレオニン残基696におけるミオシンホスファターゼ標的サブユニット1(MYPT1)の特異的リン酸化を介してミオシンホスファターゼを不活性化します。これにより、20 kDaのリン酸化型ミオシン軽鎖(MLC20)が増加します。このトレオニン残基は、筋強直性ジストロフィープロテインキナーゼ(DMPK)ファミリーキナーゼによってもリン酸化される可能性があります。
検査法の原理:
MilliporeのRho関連プロテインキナーゼ(ROCK)活性アッセイキットは、活性型ROCKおよびDMPKファミリーキナーゼを検出するための酵素イムノアッセイです。プレートには、ROCK-I、ROCK-II、DMPKの添加によりリン酸化される可能性のあるThr696残基を含むリコンビナントMYPT1がプレコーティングされています。次に、Thr696においてリン酸化されたMYPT1のみを特異的に検出する検出抗体を添加します。続いて、HRP標識二次検出抗体を添加します。 リン酸化された基質の量は、発色基質であるテトラメチルベンジジン(TMB)を添加して測定します。HRPと結合したTMBは、無色溶液から青色溶液(または停止溶液添加後は黄色)に変化します。450 nmでの吸収シグナルは、サンプル中のROCK活性の相対量を反映しています。
本ROCKアッセイキットは、精製されたROCK活性の存在および相対量を測定すること、ならびにROCKまたはDMPKファミリーキナーゼの阻害因子または活性化因子をスクリーニングすることを目的として設計されています。
アプリケーション
MilliporeのRho関連プロテインキナーゼ(ROCK)活性アッセイキットは、活性型ROCKおよびDMPKファミリーキナーゼを検出するための酵素イムノアッセイです。プレートには、ROCK-I、ROCK-II、DMPKの添加によりリン酸化される可能性のあるThr696残基を含むリコンビナントMYPT1がプレコーティングされています。次に、Thr696においてリン酸化されたMYPT1のみを特異的に検出する検出抗体を添加します。続いて、HRP標識二次検出抗体を添加します。 リン酸化された基質の量は、発色基質であるテトラメチルベンジジン(TMB)を添加して測定します。HRPと結合したTMBは、無色溶液から青色溶液(または停止溶液添加後は黄色)に変化します。450 nmでの吸収シグナルは、サンプル中のROCK活性の相対量を反映しています。
本ROCKアッセイキットは、精製されたROCK活性の存在および相対量を測定すること、ならびにROCKまたはDMPKファミリーキナーゼの阻害因子または活性化因子をスクリーニングすることを目的として設計されています。また、ROCKまたはDMPKファミリーキナーゼに対する薬剤の力価の評価にも使用できます。
構成
MYPT1プレコーティング96ウェルMultistripプレート:MYPT1によりコーティング済みの96ウェルmultistripプレート1枚
抗ホスホMYPT1(Thr696)抗体:抗ホスホ-MYPT1(Thr696)抗体10 µgを含有するバイアル1本
TMB/E基質:12 mL入り1ボトル
停止溶液:12 mL入り1ボトル
TBS、20倍濃縮:50 mL 20倍濃縮TBS入り1ボトル
20% Tween® 20 (v/v):3 mL入り1ボトル
プレートシーラー:プレートカバー2個
アッセイ用希釈バッファーI:1 mL入り1ボトル
ATP(10 mM):50 µL入り1バイアル。
MgCl2(1 M):100 µL入り1バイアル。
30% BSA:1 mL入り1バイアル
ヤギ抗ウサギIgG HRP二次抗体:30 µL入り1バイアル
ROCK阻害剤Y-27632:150 µL入り1バイアル
活性化Rho関連キナーゼII(ROCK-II):10 µg入り1バイアル
保管および安定性
キットはラベルおよび取扱説明書に規定される温度で保存し、受領日から4か月以内に使用してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Karolien Hollanders et al.
Current eye research, 42(2), 260-272 (2016-07-12)
Diabetic retinopathy (DR) is characterized by an early stage of inflammation and vessel leakage, and an advanced vasoproliferative stage. Also, neurodegeneration might play an important role in disease pathogenesis. The aim of this study was to investigate the effect of
Taslim A Al-Hilal et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 334, 237-247 (2021-04-30)
ROCK, one of the downstream regulators of Rho, controls actomyosin cytoskeleton organization, stress fiber formation, smooth muscle contraction, and cell migration. ROCK plays an important role in the pathologies of cerebral and coronary vasospasm, hypertension, cancer, and arteriosclerosis. Pharmacological-induced systemic
Ning Zhou et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 44(2), 701-715 (2017-11-24)
Our previous studies demonstrated that intrinsic aortic smooth muscle cell (VSMC) stiffening plays a pivotal role in aortic stiffening in aging and hypertension. However, the underlying molecular mechanisms remain largely unknown. We here hypothesized that Rho kinase (ROCK) acts as
Megan E Fox et al.
Molecular psychiatry, 25(5), 1022-1034 (2018-08-19)
Depression alters the structure and function of brain reward circuitry. Preclinical evidence suggests that medium spiny neurons (MSNs) in the nucleus accumbens (NAc) undergo structural plasticity; however, the molecular mechanism and behavioral significance is poorly understood. Here we report that
Heather L Lehman et al.
Oncotarget, 9(13), 11180-11196 (2018-03-16)
Four out of five patients diagnosed with esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) will die within five years. This is primarily a result of the aggressive invasive potential of the disease. Our research is focused on the interplay between tumor suppressors