Merck
CPDI0NJM1
Milli-Q
DI-PAK®精製パック
Medium: 2.4 kg, Produces deionized water, for use with Milli-DI® systems
別名:
DI-PAK®(中)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104202
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
物質
cartridge (Mixed bed ion exchange resin and granular carbon)
品質水準
特徴
Activated carbon : to remove chlorine and organic compounds.
Mixed bed resin : to remove ions.
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
DI-PAK®
パラメーター
2.4 kg operating weight
テクニック
ion chromatography: suitable
H × W × D
395 mm × 160 mm × 85 mm
導電率
400 μS/cm (Feed water conductivity)
適合性
for use with Milli-DI®
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DI-PAK®精製パック(中)は、Milli-DI®システムで使用する使い捨ての水精製カートリッジです。水道水を給水源として、抵抗率>1 Mohm.cm @ 25°Cの脱イオン水を製造します。
アプリケーション
DI-PAK®精製パック(中)は、お客様の用途に必要な品質に合うよう、塩素、コロイド、イオン性汚染物質を除去します。
特徴および利点
  • メンテナンスが簡単:DI-PAK®精製パック(中)は、漏洩のリスクなく、数秒で交換できます。パック交換が必要な場合は、LEDディスプレイに警告が表示されます。
  • 抵抗率>1 Mohm.cm @ 25℃(給水導電率 = 400 mS/cm、溶存CO2 = 0 ppm)の約300Lの水を精製できます。
  • 精製工程では活性炭とイオン交換技術を使用します。
  • 1日当たり3~5 Lの純水を製造します。
  • 給水源:水道水。
法的情報
DI-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany