Merck
CN2572E06
Millipore
Polygard® CNカートリッジフィルター
pore size 30.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
別名:
Polygard-CN Cartridge Filter 20 in. 2.5 μm Code 7 Ethylene-Propylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
EPR seal
polypropylene
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Polygard
パラメーター
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
カートリッジの長さ(公称)
20 in. (50 cm)
直径
7.0 cm (2.75 in.)
ろ過面積
0.84 m2
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤100 mg
ポアサイズ
30.0 μm nominal pore size
30.0 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
詳細
Polygard® CNカートリッジフィルター製品は、液体およびガス中の粒子除去用途に設計された、名目上評価されたフィルターです。Polygard®-CNろ材のプリーツ構造により、ろ過プロセス中の圧力差が最小限になり、またこれらのフィルターの孔径が30.0 μmであることとすべてポリプロピレンで構築されていることにより、抽出物が低量となり、化学的適合性が広範囲となります。効率的な粒子および微生物の減少により、下流フィルターの性能が向上します。
Polygard-CNカートリッジフィルターは、25°Cで最大4.8バールの差圧(70 psid)で高いスループットを提供します。カートリッジは堅牢、強固かつ弾力があり、複数回のスチームインプレースサイクルに耐えられるように設計されています。
典型的な用途
Polygard-CNカートリッジフィルターは、飲料産業において、液体およびガスのろ過用途、精製操作およびバイオバーデン低減に広く使用されています。
規制遵守
Polygard® CNカートリッジフィルターは、認定登録機関がISO 9000品質システム標準として承認した品質管理システムに従って設計、開発、製造され、品質証明書とともに出荷されます。カートリッジフィルターは、規制要件の遵守のためにバリデーションガイドによって支持されています。
トレーサビリティと識別の容易性を考慮して、各カートリッジフィルターには識別特性が表示されています。
複数のフォーマットでご用意
用途の要件に合わせて、さまざまなサイズのPolygard ®CNカートリッジフィルターをご用意しています。既存のハウジングに容易に適合できるように、さまざまな接続オプションが提供されています。
調製ノート
消毒プロトコル
°80℃の温水で30分間
滅菌方法
126 °Cで30分間のオートクレーブまたはSIPサイクルを10回実施
アナリシスノート
≥10 Lの水洗浄後、USP酸化物質検査の要件に適合
重量分析抽出物:水に24時間浸漬後
その他情報
使用方法:
  • 生物保持:微生物低減
  • 作用機序:ろ過(名目)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:効率的な微粒子および微生物の低減
  • 使用上の注意:Polygard®およびCLARIGARD®カートリッジのユーザーガイドを参照してください
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany