Merck
CGW602S03
Millipore
Polysep II 1.0/0.5 µm(公称)、カートリッジ
pore size 1.0/0.5 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
別名:
Polysep II Cartridge Filter 20 in. 0.5 μm Code 0
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031610
物質
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
polypropylene support (Spun bonded)
silicone seal
品質水準
法規制遵守
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
製品種目
Polysep
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Polysep
パラメーター
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
テクニック
prefiltration: suitable
L
20 in.
W
2.7 in.
カートリッジの長さ(公称)
20 in. (50 cm)
直径
7.1 cm (2.8 in.)
ろ過面積
0.92 m2
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤280 mg/cartridge
Matrix
Polysep II
pore size
1.0/0.5 μm nominal pore size
1.0/0.5 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code 0 (2-222; O-rings)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: カートリッジ
特徴および利点
Format: Double Layer
包装
ダブル イージーオープン バッグ
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to the first page of Visual Inspection Guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
調製ノート
Sanitization Protocol
80 °Cで30 分 熱水殺菌
Sterilization Method
121 °C 30 分のオートクレーブ滅菌またはSIP滅菌10回
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
アナリシスノート
次の水でフラッシング後USP Oxidizable Substances Testに適合 ≥10 L
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
法的情報
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2