安全性情報
CGW373S48
Millipore
Polysep II 1.0/0.2 µm(公称)、カートリッジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
物質
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
fluoroelastomer O-ring
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene support
品質水準
法規制遵守
meets EU 1935/2004/EC (all component materials)
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
製品種目
Polysep
特徴
hydrophilic
テクニック
prefiltration: suitable
L
30 in.
W
2.7 in.
ろ過面積
1.38 m2
不純物
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Polysep II
pore size
1.0/0.2 μm nominal pore size
カートリッジコード
Code 7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Effluent was negative after a water flush of 15 L per autoclaved 30-inch equivalent.
その他情報
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
法的情報
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
CGW373S48:
試験成績書(COA)