主要文書
CGA473006
Millipore
CGフィルター
pore size 0.4 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
別名:
CG Filter 30 in. 0.4 µm Code 7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
27293007
物質
borosilicate glass fiber (BGF)
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
特徴
hydrophilic
利用可能性
available only in Japan
パラメーター
490 bar max. differential pressure at 20 °C
490 bar max. inlet pressure at 20 °C
カートリッジの長さ(公称)
30 in. (75 cm)
直径
7.0 cm (2.75 in.)
ろ過面積
0.15 m2
ポアサイズ
0.4 μm nominal pore size
0.4 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: カートリッジ
調製ノート
Sanitization Protocol
80 °Cで30 分 熱水殺菌
Sterilization Method
80 °C 30 分の熱水殺菌
アナリシスノート
次の水でフラッシング後USP Oxidizable Substances Testに適合 ≥5 L