主要文書
CDUFBC001
Milli-Q
バイオパック®C臨床カートリッジ
Removes bacteria and bacterial by-products from water. For use with AFS® and Milli-Q® CLX systems.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
品質水準
無菌性
0.22 μm filtered
特徴
better assay reliability, Reduces the need for frequent analyzer calibration
組成
(polysulfone hollow fibers)
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
BioPak®
パラメーター
≥1 bar pressure (3 bar)
0.5 mL/min air diffusion at 2 bar
1.5 L/min flow rate at 1 bar and 20 °C
5 °C temp. range (35 °C)
容量
100 L
100000 mL
全有機炭素(TOC)残留物
<500 ppb (after 5 L Rinsing)
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
1/4 in. inlet connection (Gaz (Straight) Luer Slip F)
8 mm outlet connection (PTFE)
適合性
for use with AFS®
for use with Milli-Q® CLX
輸送温度
ambient
詳細
バイオパック®Cユニットは、設置が簡単な使い捨ての限外ろ過カートリッジであり、 イムノアッセイおよび臨床化学分析装置の最終インライン精製ステップを行います。
このカートリッジは、試薬の希釈、ブランクの作成、チューブとプローブの洗浄に使用される分析装置の供給水から、細菌およびアルカリホスファターゼ(ALP)などの細菌副産物を効率的に除去します。これにより、ベースラインがさらに安定し、アッセイの信頼性が向上します。
バイオパック®C限外ろ過カートリッジはポリスルホン中空繊維で構成されています。このメンブレンは、高い流速を維持しながら、細菌性ALPおよび細菌の除去を最適化します。
アプリケーション
高品質の純水を供給すると、バイオパック®C限外ろ過カートリッジは、ALPなどの細菌副産物を効率的に除去し、ALP感受性のイムノアッセイで使用するために最適な品質の水を提供します。
特徴および利点
  • ALPフリーの水(< 1 μユニット/μL)を作製。
  • 細菌濃度10 cfu/mL未満(通常< 1 cfu/mL)を保証。
  • エンドトキシンを除去し、発熱物質供給濃度1000~10 000 EU/mLでの発熱物質の対数減少値を4以上にし、供給水圧1 barでヌクレアーゼを1 μg/mLから0.01 ng/mLに減少させるために設計。
  • 安定したアッセイベースラインをサポートし、アッセイの信頼性を改善。
  • 分析装置の高頻度な校正の必要性を軽減。
  • コストのかかるダウンタイムの原因となる、高頻度の分析装置の汚染除去が不要。
  • 内容:粘着ラベル
  • 6カ月毎の交換で最適な結果が得られる。
構成
ALPおよび細菌除去用のポリスルホン中空糸
その他情報
使用方法
  • 生物の保持:細菌および発熱性物質
  • 作用機序:限外ろ過
  • 用途:細胞培養培地、分子生物学
  • 目的とする用途:バイオバーデン低減
  • 使用方法:この品目は、限外ろ過中空ファイバーによってろ過した水を提供します。製品パッケージの添付文書の「交換」セクションをご覧ください。
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany