Merck
CDRM4HN05
Millipore
Lynx® CDR
Lynx® CDR Male 1/2 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - 5pack
別名:
Multiple aseptic connections, disconnections and reconnections (up to 6 times)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
eCl@ss:
32010310
物質
316 stainless steel spring(s) (electropolished, flow path)
polysulfone flow path (glass filled )
polysulfone valve body (glass filled)
silicone seal (flow path)
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Lynx®
パラメーター
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure)
2-40 °C operating temperature (36-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
H
13.7 cm (5.4 in.)
L
25.7 cm (10.1 in.)
W
8.4 cm (3.3 in.)
フィッティング
1/2 in. inlet hose barb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シングルユースシステムの無菌接続
複数回の無菌接続、分離、再接続
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany