物質
316 stainless steel spring(s) (passivated)
polysulfone chamber (sterility)
polysulfone housing (outer)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
EMPROVE® Single Use
メーカー/製品名
Lynx®
パラメーター
2-40 °C temperature (36-104 °F) (liquid temperature)
25 L/min flow rate at 6.6 psig (0.46 bar)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (bi-directional)
H
13.7 cm (5.4 in.)
L
13.5 cm (5.3 in.)
W
8.4 cm (3.3 in.)
フィッティング
1/2 in. inlet hose barb
保管温度
2-30°C
アプリケーション
シングルユースシステムの無菌接続
複数回の無菌接続、分離、再接続
調製ノート
滅菌方法
ガンマ線対応45 kGyまで、131 °Cで30分のオートクレーブ滅菌3回まで、インライン蒸気滅菌不可。
ガンマ線対応45 kGyまで、131 °Cで30分のオートクレーブ滅菌3回まで、インライン蒸気滅菌不可。
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany