安全性情報
CBL2117
Sigma-Aldrich
抗インターロイキン-6抗体、クローンB-E8
clone B-E8, Chemicon®, from mouse
別名:
IL-6, B-cell stimulatory factor 2, Interferon beta-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
100
300
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
B-E8, monoclonal
交差性
human
以下との反応禁止
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
human ... IL6(3569)
特異性
親和性0.5 nMで、天然型と組換え型のヒトインターロイキン-6を認識します。IL-6とその受容体との結合を阻害し、B9細胞のインターロイキン-6誘発性増殖を遮断します。
免疫原
リコンビナントヒトIL-6。
アプリケーション
B9細胞のインターロイキン-6誘発性増殖を遮断します:20pgの抗体が1UのIL-6の活性を中和します。この用途に使用する前に抗体からアジ化ナトリウムを除去することを推奨します。
凍結切片の免疫組織染色
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗インターロイキン-6 抗体, クローンB-E8を用いたインターロイキン-6の検出は、ELISA、FC、IH、NEUTでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
炎症・免疫
研究サブカテゴリー
サイトカイン・サイトカイン受容体
関連事項
代替品:04-1095
物理的形状
このモノクローナル抗体は、組織培養上清からイオン交換クロマトグラフィーで精製しています。リン酸緩衝食塩水、pH 7.2中の液体です。
フォーマット:精製
保管および安定性
受領日から最長12か月、2~8°Cで保存できます。長期保存には抗体を少量ずつに分注して-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
CBL2117:
CBL2117-KL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Berberine inhibits inflammatory response and ameliorates insulin resistance in hepatocytes.
Tianjiong Lou,Zhongai Zhang,Zhilei Xi,Kang Liu,Lin Li,Baolin Liu,Fang Huang
Inflammation null
Elevated levels of IL-18 in plasma and skeletal muscle in chronic obstructive pulmonary disease.
A M W Petersen,M Penkowa,M Iversen,L Frydelund-Larsen,J L Andersen,J Mortensen,P Lange,B K Pedersen
Lung null
Immunohistochemical detection of interleukin-6 in human skeletal muscle fibers following exercise.
Penkowa, M; Keller, C; Keller, P; Jauffred, S; Pedersen, BK
Faseb Journal null
Fang Huang et al.
Biochimie, 94(5), 1143-1150 (2012-02-09)
Puerarin is an isoflavonoid isolated from the root of the plant Pueraria lobata and has been used as a prescribed drug in China for the treatment of cardiovascular diseases in the clinical practice. Puerarin possesses potential therapeutic activities for metabolic
Microglia derived IL-6 suppresses neurosphere generation from adult human retinal cell suspensions.
Balini Balasubramaniam,Debra A Carter,Eric J Mayer,Andrew D Dick
Experimental Eye Research null